Learn More
Thermo Scientific™ High Temperature GC Septa
Marca: Thermo Scientific™ HT-12
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Septa | |
Red | |
306°C Max. |