Learn More
Logistik™ Camice da laboratorio Howie unisex di colore bianco con polsini in maglia
Designed to conform to Howie report guidelines, side fastening with four layers of fabric at the front for extra protection against minor chemical splashes. Logistik™ Howie-Style Unisex White Laboratory Coats with Knitted Cuffs are a high quality option for protection in the lab.
158.00€
Specifica
Product Type | Camice da laboratorio con bottoni laterali |
---|---|
Sesso | Unisex |
Materiale | Poliestere/Cotone, Polyester |
Colore | Bianco |
Stile polso | Knit |
Codice del prodotto | Marca | Size | Misura petto (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Misura petto (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12801388
|
Logistik™
441YH-V6WH-132C |
3 XL | da 137.16 a 142.24 cm |
158.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12338647
|
Logistik™
441YH-V6WH-124C |
2X-Large | da 127 a 132.08 cm |
158.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- High-quality Howie style laboratory coat with knitted cuffs
- With two lower pockets and wrapover style
- Stud fastened front
- Polyester/cotton
- Not CE marked
Specifica
Camice da laboratorio con bottoni laterali | |
Poliestere/Cotone, Polyester | |
Knit | |
Non-sterile | |
2 | |
Con due tasche in basso e abbottonatura frontale a stola |
Unisex | |
Bianco | |
Reusable | |
Howie | |
Rotondo | |
Polyester, Cotton |