Learn More
Logistik™ Camici da laboratorio Howie unisex di colore azzurro con polsini in maglia
In policotone resistente. I camici da laboratorio Logistik Unicorp™ Howie unisex di colore azzurro sono dotati di polsini in maglia.
Marca: Logistik™ 441YH-T3BS-92CM
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Manufactured in hardwearing polycotton. Logistik Unicorp™ Howie-Style Unisex Light Blue Laboratory Coats feature knitted cuffs.
- With knitted cuffs
- Available in four colors
- Two lower pockets
- Wrapover style stud fastened front
- Not CE marked
Specifica
Camice da laboratorio con bottoni laterali | |
Unisex | |
Light Blue | |
Reusable | |
Howie | |
Rotondo | |
Con due tasche in basso e abbottonatura frontale a stola | |
Polyester, Cotton |
Small | |
Poliestere/Cotone, Polyester | |
Knit | |
Non-sterile | |
2 | |
da 91.44 a 96.52 cm | |
100 cm |