Learn More
Cole-Parmer™ Hotplate Stirrer, 100°C to 450°C, Ceramic
Stirring Range: 100 to 1500 rpm, Shape: Square, Size: 12 x 12 in., Max. Sample Load: 40 lb.
2830.00€ - 2995.00€
Specifica
Materiale piastra superiore | Ceramica |
---|---|
Tensione | 230 V |
Include | 6 ft. Cord with Plug |
Materiale corpo | Ceramic |
Lunghezza (sistema imperiale) | 17.5 in. |
Codice del prodotto | Marca | N. di posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11796098
|
Cole-Parmer™
51450-76 |
5 |
2830.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11706108
|
Cole-Parmer™
51450-78 |
9 |
2995.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Unique U-shaped magnet holds stir bar tightly
- Front-panel controls are positioned to prevent you from touching the Hotplate
- Corrosion-resistant ceramic construction
- Stepless speed control provides smooth stirring action to 1500 rpm
- These multi-position stirrers offer more versatility than single-position stirrers
- Available with up to nine stirring positions
- Includes 6 ft. cord and plug
Specifica
Ceramica | |
6 ft. Cord with Plug | |
17.5 in. | |
11.43 cm | |
4.5 in. | |
8 A | |
12 in. | |
Square | |
100 to 1500 rpm |
230 V | |
Ceramic | |
12 x 12 in. | |
100°C to 450°C | |
30.48 cm | |
44.45 cm | |
Stirring Hotplate | |
18 kg |