Learn More
Buerkle™ Hose Angle Bracket with Strong Outer Thread
Angled at 90°.
Marca: Buerkle™ 8547-3420
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from polypropylene
- Fixed
- External thread
Specifica
EU Foodstuffs | |
Autoclavable | |
Ball Valve | |
15 mm |
Nozzle: 20 mm | |
Polypropylene | |
3/4 in. | |
Tube Bend |