Learn More
Occhiali di sicurezza Honeywell™ FogBan™
Click to view available options
:
Blue Frames
Descrizione
- Adjustable temples and lenses with flexible nose piece
- Extra flexible frame of blue plastic
- Easily replaceable lenses - can be changed without replacing the entire frame
- All pressure points are relieved for exceptional all-day comfort
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 166 ed EN 170 1F 3-1.2 |
Lens Coating | Anti-fog |
Lens Tint | Chiaro |
Product Type | Occhiali di protezione per occhi e viso |
Da utilizzare con (applicazione) | Uso generico, resistenza all'impatto (45 m/s). Attività meccaniche (macinatura, tornitura, fresatura) |
Colore telaio | Blu |
N. per confezione | 1 ciasc. |
Lens Material | Policarbonato |
Materiale del telaio | Plastica |