Learn More
Sperian™ Honeywell™ Mont Blanc Safety Shoes
Moccasin-style slip-on leather shoe with limited stitching on the upper. Sperian™ Honeywell™ Mont Blanc Safety Shoes have a double density injected outsole for extra protection.
61.78€ - 81.40€
Specifica
Certificazione/Conformità | Direttiva europea 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008 |
---|---|
Colore | Bianco |
Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni alimentari, farmaceutiche e mediche |
Materiale | Pelle |
Caratteristiche suola | Suola intermedia in acciaio antiperforazione, colore bianco, in poliuretano a doppia densità |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12681293
|
Sperian™
6233216-36/7 |
36 | N/A | ||||||
12641303
|
Sperian™
6233216-42/7 |
42 | N/A | ||||||
12611303
|
Sperian™
6233216-39/7 |
39 | N/A | ||||||
12661303
|
Sperian™
6233216-44/7 |
44 | N/A | ||||||
12671303
|
Sperian™
6233216-45/10.5 |
45 | N/A | ||||||
12631303
|
Sperian™
6233216-41/7 |
41 | N/A | ||||||
12671293
|
Sperian™
6233216-35/7 |
35 | N/A | ||||||
12681303
|
Sperian™
6233216-46/7 |
46 | N/A | ||||||
12691303
|
Sperian™
6233216-47/7 |
47 | N/A | ||||||
Descrizione
- Lined and padded collar
- Anti-puncture midsole
- Metallic toe cap 200J
- Perforated insole, polyurethane white
- Protects against impacts, slips and splashes
Specifica
Direttiva europea 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008 | |
Per applicazioni alimentari, farmaceutiche e mediche | |
Suola intermedia in acciaio antiperforazione, colore bianco, in poliuretano a doppia densità | |
Di sicurezza, mocassino | |
Resistenza a urti, schizzi e scivolamento |
Bianco | |
Pelle | |
Poliuretano a doppia densità | |
Metallico | |
Scarpe antinfortunistiche |