Learn More
Occhiali di sicurezza trasparenti per la protezione di viso e occhi Honeywell™ A800 con rivestimento resistente
Click to view available options
:
Grey Frames
Descrizione
- Slim profile provides an ideal fit for workers with smaller faces
- Sporty styling provides a fashionable fit
- 9-base polycarbonate abrasion-resistant lenses
- Provides a 180° field of distortion-free vision
- Temples have a soft, padded insert with extra flex built in
- Soft nose piece conforms to various nose bridge shapes
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | Standard ANSI Z87.1-2003 |
Lens Coating | Rivestimento rigido |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Occhiali di protezione per occhi e viso |
Da utilizzare con (applicazione) | Uso generico, resistenza all'impatto (45 m/s) Soluzione particolarmente adatta per attività al chiuso quali servizi pubblici, industria leggera e pesante, biotecnologie, laboratori, camere bianche, cantieristica navale e produzione automobilistica |
Colore telaio | Grigio |
N. per confezione | Confezione da 10 |
Lens Material | Policarbonato |
Titolo del prodotto
Occhiali di sicurezza trasparenti per la protezione di viso e occhi Honeywell™ A800 con rivestimento resistente >