Learn More
Sperian™ Occhiali di sicurezza per la protezione di viso e occhi con rivestimento resistente Honeywell™ A700
Click to view available options
Colore telaio:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Affordably priced and economical for your business
- Lightweight design with sport temples and soft temple tip pads
- Moulded universal nose bridge
- Provides a secure, wraparound fit for all-day comfort
- 8-base polycarbonate abrasion-resistant lenses
- Provides a 180° field of distortion-free vision
Specifica
Specifica
Lens Coating | Antigraffio |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Occhiali di protezione per occhi e viso |
Da utilizzare con (applicazione) | Uso generico, resistenza all'impatto (45 m/s), soluzione particolarmente adatta per attività al chiuso, ad esempio nell'industria leggera. |
Colore telaio | Trasparente |
Lens Material | Policarbonato |
Materiale del telaio | Polycarbonate |