Learn More
Homopiperazine, 98%
Codice prodotto. p-4112286 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
CAS: 505-66-8 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 505-66-8
Numero MDL MFCD00006933
InChI Key FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
PubChem CID 68163
IUPAC Name 1,4-diazepane
SMILES C1CNCCNC1
Specifica
Materiale o nome chimico Homopiperazine
Punto di fusione 42.0°C to 45.0°C
Colore White to Yellow
Punto d'infiammabilità 64°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H12N2
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Mass
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Homopiperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.