Learn More
Holmium(III) oxide, 99.9%, (Total Rare Earth Oxides), -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 3900.0°C |
Materiale o nome chimico | Holmium(III) oxide |
Punto di fusione | 2330.0°C |
Colore | Beige to Orange-Yellow |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 50 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.85% min. (Ho2O3) TREO base |
Formula lineare | HO2O3 |
Indice di Merck | 15, 4765 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inorganic acids |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Holmium(III) oxide