Learn More
Holmium(III) oxide, 99.9%, (Total Rare Earth Oxides), -325 mesh
Codice prodotto. p-3734785 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12055-62-8
Formula molecolare Ho2O3
Molecular Weight (g/mol) 377.86
Numero MDL MFCD00011053
InChI Key OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diholmium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Specifica
Punti di ebollizione 3900.0°C
Materiale o nome chimico Holmium(III) oxide
Punto di fusione 2330.0°C
Colore Beige to Orange-Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.85% min. (Ho2O3) TREO base
Formula lineare HO2O3
Indice di Merck 15, 4765
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inorganic acids
Peso formulazione 377.85
Percent Purity 99.9%
Imballaggio Glass bottle
Identificativo prodotto
  • Holmium(III) oxide