Learn More
OHAUS™ Holder Clamp
OHAUS™ Holder Clamp provides secure support for holding glassware at elevated positions.
Marca:  OHAUS™ 30392228
87.70 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15722279
  • 102.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel is autoclavable and corrosion-resistant
  • Aluminum is lightweight yet strong
  • Cast iron with black enamel finish is chemical-resistant
  • Available in different shapes and sizes to fit your laboratory needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Variable Connection Angle
Stainless Steel
0 to 19 mm
Holder
Clamp, Holder, Swivel, CLC-SWIVLS