Learn More
Hoefer™ SE 260 Vertical Electrophoresis Unit Accessory, T-Spacers
For use with SE 260 vertical electrophoresis unit
53.45€ - 56.55€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità di elettroforesi verticale SE 260, MiniVE™
Tipo Distanziatore a T
Materiale PVC
Lunghezza (sistema metrico) 10.5 cm
Larghezza (sistema metrico) 0.1 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Spessore (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Spessore (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
12014637
Vedere i documenti
Hoefer™
SE2619T-2-.75
0.07 cm Grigio
53.45€
pezzi 2
Spedizione stimata: 12-06-2025
Aggiungi al carrello
12024657
Vedere i documenti
Hoefer™
SE2619T-2-1.5
0.15 cm Grigio
56.55€
pezzi 2
Spedizione stimata: 12-06-2025
Aggiungi al carrello
12029817
Vedere i documenti
Hoefer™
SE2619T-2-1.0
0.1 cm Bianco
53.45€
pezzi 2
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • PVC
  • Lunghezza: 10.5 cm
Specifica
Specifica
Unità di elettroforesi verticale SE 260, MiniVE™
PVC
0.1 cm
Distanziatore a T
10.5 cm