Learn More
Hoefer™ SE 250 Vertical Electrophoresis Unit Accessory, T-Spacers
For use with SE 250 vertical electrophoresis unit
Marca:  Hoefer™ SE2119T-2-1.5
Codice prodotto. 11569653
  • 58.50€ / pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PVC
  • Lunghezza: 8 cm
Specifica
Specifica
Grigio
Distanziatore a T
0.05 in.
8 cm
Unità di elettroforesi verticale SE 250
PVC
0.15 cm
0.1 cm