Learn More
Hoefer™ SE 250 Vertical Electrophoresis Unit Accessory, T-Spacers
For use with SE 250 vertical electrophoresis unit
Marca:  Hoefer™ SE2119T-2-.75
Codice prodotto. 10229734
  • 55.30€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 26-06-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PVC
  • Lunghezza: 8 cm
Specifica
Specifica
Grigio
Distanziatore a T
0.02 in.
8 cm
Unità di elettroforesi verticale SE 250
PVC
0.07 cm
0.1 cm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Hoefer™ SE 250 Vertical Electrophoresis Unit Accessory, T-Spacers > T spacers; PVC gray; 8cm long; 0.75mm thick; 2/Pk.