Learn More
Hoefer™ miniVE Electrophoresis Unit Accessories and Parts
Ricambi e accessori per unità di elettroforesi miniVE
22.15€ - 245.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di elettroforesi verticale MiniVE™ |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11924248
|
Hoefer™
SE314 |
Kit spine a banana |
42.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11925428
|
Hoefer™
SE306 |
Gruppo coperchio |
245.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11935428
|
Hoefer™
SE308 |
Camera tampone inferiore |
80.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11975378
|
Hoefer™
SE309 |
Upper Buffer Chamber Assembly |
215.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11955428
|
Hoefer™
SE311 |
Vite di bloccaggio |
22.15€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11945428
|
Hoefer™
SE310 |
Gruppo morsetti |
67.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11945358
|
Hoefer™
SE312 |
Gruppo piastra sigillante |
39.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Accesories include High Voltage Leads (2 pcs), Banana Plug Kit (2 plugs, 2 nuts, 4 washers), Foam Gasket, Clamp Screws (5 pcs), Upper Buffer Chamber Assembly, Clamp Assembly, Sealing Plate Assembly, Sealing Gasket and Lower Buffer Chamber (tank)
Specifica
Sistema di elettroforesi verticale MiniVE™ |