Learn More
Hoefer™ Mighty Small™ II Mini Vertical Electrophoresis Systems
Combine the advantages of a small format and efficient cooling for rapid screening of protein and nucleic acids
Marca: Hoefer™ SE250-10A-.75
Includes: Il sistema base SE250 include: camera tampone superiore, camera tampone inferiore, coperchio di sicurezza con blocco e cavi, dieci piastre in vetro da 10 x 8°cm, due piastre in allumina intagliate da 10 x 8°cm, quattro morsetti a molla, guarnizione in gel, decalcomania ben posizionata e Spacer Mate. Il sistema completo SE250 include anche: supporto di colata gel doppio, due pettini da 0.75°mm di spessore e 10 pozzetti e due paia di spaziatori da 0.75°mm di spessore. Il sistema base SE260 include gli stessi elementi dei sistemi base SE250, a eccezione delle piastre in allumina e vetro.I sistemi completi SE260 includono anche supporto di colata gel doppio, dieci piastre in vetro da 10.5 x 10°cm, cinque piastre in allumina intagliate da 10.5 x 10°cm, due pettini da 10 pozzetti e due coppie di spaziatori (entrambe da 0.75°mm o 1.5°mm di spessore; vedere la tabella degli ordini).
Descrizione
Combine the advantages of a small format and efficient cooling for rapid screening of protein and nucleic acids
- Corsa contemporanea di due gel
- Per separazioni ad alta risoluzione in tempi brevi (45 minuti) senza bande “incurvate”
- Utilizzare piastre in allumina (incluse con modelli specifici) per un raffreddamento efficiente
- Volume tampone: 300ml
Applicazioni:
Ideale per elettroforesi uniforme e a gradiente su acrilammide, agarosio, IEF, agarosio con inversione di campo e 2-D
Certifications
CE Marked, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Specifica
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Camera tampone inferiore, camera tampone superiore/nucleo di raffreddamento, coperchio di sicurezza con cavi ad alta tensione, base per casting con set di guarnizioni ermetiche, gruppi di morsetti per casting, camme, piastre in vetro rettangolari 10 x 8 cm, piastre in allumina graduate 10 x 8 cm, pinze a molla, pettini, 10 pozzetti, distanziatori a T, etichette individuazione pozzetti, sigillo gel | |
45 °C | |
0.2 in. | |
10.14 once | |
3.14 in. | |
6.49 in. | |
16.5 cm | |
6.29 in. | |
6.29 in. | |
500 V | |
500 mA |
Fino a 80% | |
113 °F | |
Da 15° a 30 °C | |
0.07 cm | |
300 ml | |
8 cm | |
3.93 in. | |
10 cm | |
16 cm | |
16 cm | |
12 W |