Learn More
Hoefer™ Gel Plate Rack
Compatible with SE 900 Vertical Electrophoresis System
Marca: Hoefer™ SE914
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Holds up to 14 large-format gel cassettes.
Specifica
Up to 14 Large Format Gel Cassette | |
SE 900 Large format Vertical Electrophoresis System | |
Gel Plate Rack |