Learn More
HMG20A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | HMG20A |
---|---|
Concentrazione | 0.25 mg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899583
|
Proteintech
12085-2-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16889583
|
Proteintech
12085-2-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Plays a role in neuronal differentiation as chromatin-associated protein. Acts as inhibitor of HMG20B. Overcomes the repressive effects of the neuronal silencer REST and induces the activation of neuronal-specific genes. Involved in the recruitment of the histone methyltransferase KMT2A/MLL1 and consequent increased methylation of histone H3 lysine 4.Specifica
HMG20A | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q9DC33, Q9NP66 | |
10363, 315689, 66867 | |
HMG20A Fusion Protein Ag2718 | |
Primary | |
-20°C | |
HMG20A |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
high mobility group 20A, HMG box containing protein 20A, HMG20A, HMGX1, HMGXB1 | |
Hmg20a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |