Learn More
HK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | HK1 |
---|---|
Concentrazione | 0.16 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16834924
|
Proteintech
15656-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16824924
|
Proteintech
15656-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a member of the ARHGAP family of Rho/Rac/Cdc42-like GTPase activating proteins. The encoded protein interacts with the Ras-related protein Gem through its N-terminal domain. Separately, it interacts with RhoA through a RhoGAP domain, and stimulates RhoA-dependent GTPase activity. Alternatively spliced variants that encode different protein isoforms have been described but their full-length nature has not been determined.Specifica
HK1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P05708, P17710, P19367 | |
Hk1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
15275, 25058, 3098 | |
HK1 Fusion Protein Ag8008 | |
Primary | |
-20°C | |
HK1 |