Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ Protein A HP
Per purificazione e isolamento di IgG monoclonali e policlonali provenienti da asciti, siero e surnatanti di colture cellulari. Le colonne preimpaccate Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein A vengono progettate insieme al terreno per garantire separazioni rapide e semplici in un pratico formato.
197.00€ - 3763.00€
Specifica
Capacità di legame 20 mg/mL IgG Medium
Da utilizzare con (applicazione) Chromatography System, Manual
Da utilizzare con (apparecchiatura) For syringe, peristaltic pump or a chromatography system
Content And Storage 4°C to 8°C, 20% Ethanol
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
11768438
Vedere i documenti
Cytiva
17-0403-03
5 x 5 mL <20 mL/min.
3763.00€
pezzi 5
10676315
Vedere i documenti
Cytiva
17-0402-01
5 x 1 ml <4 ml/min.
796.00€
pezzi 5
10146184
Vedere i documenti
Cytiva
17-0402-03
2 x 1 mL <4 mL/min.
399.00€
pezzi 2
11758438
Vedere i documenti
Cytiva
17-0403-01
1 x 5 ml <20 ml/min.
839.00€
Pezzo
15157946
Vedere i documenti
Cytiva
29048576
1 x 1 mL <4 mL/min.
197.00€
1mL
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Preimpaccate con terreni Sepharose High Performance Protein A per la purificazione e il frazionamento di sottoclassi IgG
  • Per l'uso con siringhe, pompe o sistema cromatografico quali il KTA o FPLC
  • Legame con terreno con 20 mg di IgG umano/ml
  • Stabile con pH da 3 a 9 per l’utilizzo e da 2 a 10 per la pulizia
  • Progettate per l'uso con siringhe, pompe peristaltiche o sistema cromatografico
  • Pressione massima: 3 bar
  • Materiale colonne: polipropilene
  • Colonne da 1 e 5 ml
Terreni
  • Ligando: Proteina A nativa
  • Matrice: 6% di agarosio reticolato
  • Dimensione media particelle: 34 μm
  • Range di esercizio stabilità pH: da 3 a 9
Colonne da 1 ml
  • Dimensioni letto: 7 x 25 mm
  • Velocità del flusso: <4 ml/min.
Colonne da 5 ml
  • Dimensioni letto: 16 x 25 mm
  • Velocità del flusso: <20 ml/min.
Specifica
Specifica
20 mg/mL IgG Medium
Chromatography System, Manual
For syringe, peristaltic pump or a chromatography system
4°C to 8°C, 20% Ethanol