Learn More
Cytiva HiTrap™ CM Sepharose Fast Flow IEX Columns
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 mL
Quantità:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Convenient for rapid separations either alone or connected in series
- Designed for use with syringe, peristaltic pump or chromatographic system
- High flowrates and good scale-up potential
Specifica
Specifica
Descrizione | HiTrap CM FF |
Diametro (sistema imperiale) interno colonna | 0.2 in. |
Portata | <4 mL/min. |
Da utilizzare con (applicazione) | For method scouting, group separations, sample concentration and sample clean-up of charged biomolecules |
Content And Storage | 4°C to 30°C in 20% Ethanol |
Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
Volume (sistema metrico) | 1 mL |
Quantità | 5 x 1 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- hitrap CM FF
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol