Learn More
Epredia™ HistoScreen™ Cassettes in Tube Packs
Eliminates the need for sponges or bags, ideal for very small biopsy tissue samples. Cassettes are compatible with Epredia PrintMate™ Cassette Printers, have a back-edge lid hinge, and loose-packed lids that are available in 12 color varieties.
504.00€
Specifica
Chiusura inclusa | Yes |
---|---|
Quantità | 750/Cs. |
Stile pori | Mesh |
Tipo di chiusura | Separate Lid, Back Hinge |
Compatibilità con PrintMate | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16343936
|
Epredia™
B851001BE |
Beige |
504.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16363936
|
Epredia™
B851001GN |
Green |
504.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16373936
|
Epredia™
B851001GY |
Gray |
504.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16383936
|
Epredia™
B851001LA |
Lavender |
504.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16393936
|
Epredia™
B851001LG |
Light Green |
504.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16303946
|
Epredia™
B851001LI |
Lilac |
504.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16313946
|
Epredia™
B851001OR |
Orange |
504.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16323946
|
Epredia™
B851001PK |
Pink |
504.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16333946
|
Epredia™
B851001TN |
Tan |
504.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16343946
|
Epredia™
B851001WH |
White |
504.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16353946
|
Epredia™
B851001YW |
Yellow |
504.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Printing
- Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
- Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
- Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
- Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
- Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
- Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Specifica
Yes | |
Mesh | |
Yes | |
HistoScreen Cassette |
750/Cs. | |
Separate Lid, Back Hinge | |
For Use With PrintMate™ Printers |