Learn More
Marienfeld Superior™ HistoBond™ Vetrini adesivi
I vetrini adesivi HistoBond™ di Marienfeld Superior™ sono adatti per l'immunoistochimica e l'ibridazione in situ. Una carica positiva permanente consente l'adesione dei sezione al vetro.
574.64€ - 682.86€
Specifica
Edges | Bordi smerigliati a 90° |
---|---|
Precleaned | Sì |
Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
N. per custodia | 2500 |
Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
Codice del prodotto | Marca | Rivestimento | Materiale | N. per custodia | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Rivestimento | Materiale | N. per custodia | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10426891
|
Marienfeld Superior™
0810000 |
Adesivo | Vetro soda-calcico di classe idrolitica 3. | 2500 | 50 |
614.76€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10609372
|
Marienfeld Superior™
0810001 |
Adesivo | Vetro soda-calcico di classe idrolitica 3. | 2500 | 100 |
574.64€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15364832
|
Marienfeld Superior™
0830000 |
Adesivo | Vetro soda-calcico di classe idrolitica 3. | 2500 | 50 |
682.86€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
- Superfici adesivi
- In conformità con DIN ISO 8037/1
- Lavati, pronto per l'uso, autoclavabile
- Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE, data di scadenza raccomandata e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Bordi smerigliati a 90° | |
1 mm | |
76 mm | |
Marcatura CE, DIN ISO 8037/1 | |
75 x 25 mm |
Sì | |
2500 | |
26 mm | |
HistoBond™ Vetrini adesivi |