Learn More
Histamine dihydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10593501
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 56-92-8 | C5H11Cl2N3 | 184.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-92-8
Formula molecolare C5H11Cl2N3
Molecular Weight (g/mol) 184.06
Numero MDL MFCD00012703
InChI Key PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
PubChem CID 5818
IUPAC Name 2-(1H-imidazol-5-yl)ethanamine;dihydrochloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico Histamine dihydrochloride
Punto di fusione 249.0°C to 252.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% (105°C) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.99
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 25315
Indice di Merck 154756
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,freely soluble in methanol
Peso formulazione 184.07
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Histamine dihydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.