Learn More
Cytiva Colonne di microcentrifugazione His SpinTrap™
Per la purificazione semplice su piccola scala delle proteine marcate con istidina e lo screening rapido delle espressioni. Le colonne per centrifugazione Cytiva Life Sciences™ His SpinTrap™ e il kit includono colonne per centrifugazione monouso preimpaccate.
453.00€
Specifica
Support Type | Agarosio altamente reticolato 6% |
---|---|
Content And Storage | Da 4° a 30 °C |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11733319
|
Cytiva
28-4013-53 |
Colonna di centrifugazione His SpinTrap |
453.00€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Colonne per centrifugazione preimpaccate con terreno Ni Sepharose High Performance, precaricato con ioni di nichel; perdita di ioni trascurabile
- Un passaggio in una microcentrifuga standard richiede circa 10 min.
- Produzione fino a 750μ g di proteina purificata per colonna
- Consentono la purificazione diretta di lisati cellulari chiarificati e non chiarificati
- Utili anche per lo screening di grandi numeri di lisati batterici su piccola scala
- Il kit contiene il tampone, che consente purificazioni rapide e pratiche evitando il passaggio della preparazione, dispendioso a livello temporale
Caratteristiche del terreno:
- compatibili con un’ampia gamma di agenti riducenti, detergenti, denaturanti e altri additivi
- Stabili (a lungo termine) nell’intervallo di pH 3-12
- Dimensione media particelle: 34μ m
Order Info
Il kit contiene 50 colonne e una confezione del kit di tamponi His (2 x 100 ml di fosfato 8 soluzioni stock, pH 7.4 e 100 ml di imidazolo 2M a elevata purezza, pH 7.4)
Specifica
Agarosio altamente reticolato 6% | |
Da 4° a 30 °C |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nicke, reaction massof:5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one