Learn More
Hippuric acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hippuric acid |
Nota nome | 98% |
Punto di fusione | 188.0°C to 191.0°C |
Colore | White |
Perdita all'essiccatura | 1% max. (105°C) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 1% max. (Benzoic acid) (HPLC) |
Imballaggio | Plastic bottle |
Formula lineare | C6H5CONHCH2CO2H |
Quantità | 500 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hippuric acid