Learn More
Nickel Electro™ Hinged Gable Lid
View samples better with a semi-transparent lid. Nickel Electro™ Hinged Gable Lid maximizes bath area while using its shape to drip condensation back into the bath.
116.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Reducing Water Evaporation, Keeping Samples and Water Free From Contamination and Saves Energy
Visualizza altre specifiche
Includes: dimForUseWithEquipment
Requires: ForUseWithApplication
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
12768888
Vedere i documenti
Nickel Electro™
GL1-14
14 L Unstirred Baths
116.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
11419519
Vedere i documenti
Nickel Electro™
GL1-4
2 L and 4 L Unstirred Baths
116.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Lightweight
  • Semi-transparent
  • Drips condensation back into bath
Transparent lid, hinged, high profile, handle
Specifica
Specifica
Reducing Water Evaporation, Keeping Samples and Water Free From Contamination and Saves Energy