Learn More
Hamilton™ 1000μL Conductive Non-Filter, Non-Sterile CO-RE Pipet Tips
Essential for precise pipetting. Hamilton™ 1000μL Conductive Non-Filter, Non-Sterile CO-RE Pipet Tips provide enhanced pipetting safety and reliability with the CO-RE PerfectTouch system.
Marca:  Hamilton™ 235904_CORE_I
Codice prodotto. 10666025
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 95.1mm tip length
  • Color code label: white
  • Usable with 1000μL pipetting channels/CO-RE 96 Probe Head
  • Pressure-based Liquid Level Detection (pLLD) and capacitive (cLLD) with conductive (black) version
  • Process safety offered by Monitored Air Displacement and Total Aspiration and Dispense Monitoring
Specifica
Specifica
Black
1000 μL