Learn More
Nabertherm High Temperature Tube Furnace for Vertical Operation, RHTV Series
High-quality insulation materials made of vacuum-formed fiber plates enable energy-saving operation and a fast heating time due to low heat storage and heat conductivity. Different gas supply systems allow performance under non-flammable or flammable protective or reactive gases or under vacuum.
17278.80€ - 29457.60€
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) camera d'aria Temperatura (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) camera d'aria Temperatura (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15938260
Vedere i documenti
Nabertherm
001484710
50 mm 1600°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15958260
Vedere i documenti
Nabertherm
001484810
50 mm 1700°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15988260
Vedere i documenti
Nabertherm
001484910
50 mm 1800°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15968260
Vedere i documenti
Nabertherm
001484830
80 mm 1700°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15998260
Vedere i documenti
Nabertherm
001484930
80 mm 1800°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15948260
Vedere i documenti
Nabertherm
001484750
120 mm 1600°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15908270
Vedere i documenti
Nabertherm
001484950
120 mm 1800°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15978260
Vedere i documenti
Nabertherm
001484850
120 mm 1700°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Maximum Temperature: 1600 °C, 1700 °C, or 1800 °C
  • MoSi2 heating elements, mounted vertically for easy replacement
  • Insulation with vacuum-formed ceramic fiber plates
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Rectangular outer housing with slots for convection cooling
  • Tube furnaces RHTV with frame for vertical operation
  • Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
  • Ceramic working tube made of material C 799 including fiber plugs for operation under air
  • Type B thermocouple
  • Power unit with low-voltage transformer and thyristor
  • Over-temperature limiter with adjustable cutout temperature for thermal protection class 2 in accordance with EN 60519-2 as temperature limiter to protect the furnace and load and with selectable maximum temperature gradient as tube protection
  • Switchgear and control unit separate from furnace in separate floor standing cabinet
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive