Learn More
Nabertherm High-Temperature Furnaces with SiC Rod Heating
The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces to all-rounders in the laboratory.
6650.40€ - 11995.20€
Specifica
Controllo della temperatura C450
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Temperatura (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Temperatura (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15908310
Vedere i documenti
Nabertherm
LC033H4DN5
3 L 1400°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15918310
Vedere i documenti
Nabertherm
LC033H5DN5
3 L 1500°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15928310
Vedere i documenti
Nabertherm
LC033H6DN5
3 L 1600°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15958310
Vedere i documenti
Nabertherm
LC083H4DN8
8 L 1400°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15968310
Vedere i documenti
Nabertherm
LC083H5DN8
8 L 1500°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Maximum Temperature: 1400 °C, 1500°C or 1600°C
  • Furnace chamber lined with first-class, long-life fiber material, unclassified
  • Housing made of sheets of textured stainless steel
  • Dual shell housing for low external temperatures and high stability
  • Optional lift door with hot surface facing away from the Operator
  • Switching system with solid-state-relays, power tuned to the SiC rods
  • Easy replacement of heating rods
  • Adjustable air inlet opening, exhaust air opening in the roof
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Specifica
C450