Learn More
Grant Instruments™ High Temperature Block Heater
Provides temperature control without the need for fluids and reduces the risk of contamination. Grant Instruments™ High Temeprature Block Heater is ideal in situations where the use of a bath is not desireable.
4905.00€ - 5010.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo Digital
Temperature Range (Metric) Ambient +10° to 400°C
Tipo Dry Bath Block
Stabilità termica ±0.5°C
Uniformità termica 0.01°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca No. of Places Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca No. of Places Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
11440928
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grant Instruments™
BT5D-26
22 22 x 26mm Tubes
5010.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
11430928
Vedere i documenti
Grant Instruments™
BT5D-16
38 38 x 16mm Tubes
4905.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Robust construction for long term durability and reliability
  • Digital controller for accurate and reproducible time and temperature setting
  • An adjustable overtemperature cut-out protects users, valuable samples and the workplace
  • Choice of two models with different block capacities: BT5D-16 for 38 x Ø 16mm tubes and BT5D-26 for 22 x Ø 26mm tubes (other sizes available)
  • Temperature range ambient plus 10 to 400°C
  • Stability ±0.5°C, uniformity 1%
  • Timed or continuous operation
Specifica
Specifica
Digital
Dry Bath Block
0.01°C
190 mm
75 mm
Ambient +10° to 400°C
±0.5°C
1 to 9999 minutes
140 mm