Learn More
UVP High Intensity Wafer Inspection Lamp
Marca:  UVP 95-0127-04
Codice prodotto. 11760597
  • 1215.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
115 V
365 nm
High Intensity Wafer Inspection Lamp
100 W
B-100YP
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
UVP High Intensity Wafer Inspection Lamp > Filter Color: Yellow; Wattage: 100w; Voltage: 115V