Learn More
Kartell™ Vassoio in polistirene ad alta resistenza
Suitable for food stuff and general laboratory use.
6.30€ - 235.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | Polistirene ad alta resistenza |
Tipo | Vassoio |
Da utilizzare con | Prodotti alimentari e uso generico in laboratorio |
Forma | Forma rettangolare |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11391245
|
Kartell™
0570603 |
1.4 l |
7.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11381245
|
Kartell™
0570503 |
0.8 l |
6.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11371205
|
Kartell™
0570803 |
1.9 L |
11.49€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10223951
|
Kartell™
0570903 |
1.6 L |
176.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11351205
|
Kartell™
0571003 |
2.8 L |
8.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11311255
|
Kartell™
0571103 |
5.4 l |
16.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10459972
|
Kartell™
0571203 |
3.8 l |
235.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11331205
|
Kartell™
0570103 |
0.4 l |
7.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10142711
|
Kartell™
0571503 |
7.8 l |
214.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- With ridged feet for stability
- Not autoclavable
Specifica
White | |
Vassoio | |
Forma rettangolare |
Polistirene ad alta resistenza | |
Prodotti alimentari e uso generico in laboratorio | |
Not Autoclavable |