Learn More
Cole-Parmer™ HI-200 Series Hybridization Incubator
Use and recover volumes as low as 5 mL, ensuring preservation of precious samples with the HI-200 Series Hybridization Incubator.
4315.00€ - 6030.00€
Specifica
Tipo | Hybridization Incubator |
---|---|
Speed | 0.5 to 20 rpm |
Uniformità termica | <±1.0°C |
Tensione | 230 V |
Wattage | 750 W |
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11573859
|
Cole-Parmer™
39455-04 |
Ambient +10° to 80°C |
4315.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
12803386
|
Cole-Parmer™
39455-03 |
Ambient +10° to 100°C |
6030.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- Rotational speed from 0 to 20 rpm and rocking speed up to 60 opm.
- Radioactive-safe protective casing and nondrip tube design minimize risk to user.
- With excellent stability of ±0.1°C within the tubes, these hybridization incubators are great for nucleic hybridization applications such as Northern, Southern, and Western blots.
- Each incubator features two shakers—rotisserie shaker with rotational speed from 0 to 20 rpm and platform shaker with rocking speed up to 60 oscillation/minute.
- A removable drip tray provides for easy cleaning.
- Adjustable feet make leveling on uneven surfaces quick and easy.
Specifica
Hybridization Incubator | |
<±1.0°C | |
750 W |
0.5 to 20 rpm | |
230 V | |
50/60 Hz |