Learn More
Hexanes, 99%, ACS reagent, mixture of isomers
Codice prodotto. p-216885 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 92112-69-1
Formula molecolare C6H14
Numero MDL MFCD00009520
Sinonimo Hex
Specifica
Materiale o nome chimico Hexanes
Punto di fusione -95.0°C
Nota nome Mixture of isomers
Densità 0.6590g/mL
Punti di ebollizione 69.0°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità −22°C
Imballaggio EcoSafPak™ Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3748 to 1.3810
Intervallo percentuale saggio 99%
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Gravità specifica 0.659
Acido titolabile 0.0003 meq/g max.
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Pressione del vapore Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
Viscosità 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Indice di Merck 14, 4694
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Peso formulazione 86.18
Percent Purity 99%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexanes
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.