Learn More
Hexanes, ≈95% N-Hexane, HPLC for Fluorescence Detection
82.30€ - 199.00€
Identificatori chimici
CAS 92112-69-1
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD00009520
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10647602
SDS Vedere i documenti
Fisher Chemical
H/0409/PB15
1 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10409370
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
H/0409/PB17
2.5 L
199.00€
2.50L
Descrizione
Descrizione
Hexanes, ≈95% N-Hexane, HPLC for Fluorescence Detection
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Hexanes, ≈95% N-Hexane, HPLC for Fluorescence Detection