Learn More
Hexane, mixture of isomers, Puriss., ≥85% isomers basis (GC), Honeywell™
Codice prodotto. 15691490 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
25 L
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Puriss.,≥85% isomers basis (GC)
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Hexane, Mixture Of Isomers
Densità 0.672g/mL at 25°C
Quantità 25 L
Limite di esplosione 0.075
Punto d'infiammabilità −23°C (−9.4°F)
Punto di combustione 437°F
Numero UN 1208
Beilstein 1730733
Peso formulazione 86.18g/mol
Percent Purity ≥85% isomers basis (GC)
Grado puriss.