Learn More
Hexane, Laboratory Reagent, ≥95%, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
190 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Stainless Steel Can
Descrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hexane |
Punto di fusione | -95°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.659g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 69°C |
Quantità | 25 L |
Limite di esplosione | 0.077 |
Punto d'infiammabilità | −26°C (−14.8°F) |
Punto di combustione | 453°F |
Imballaggio | Stainless Steel Can |