Learn More
Hexane, Laboratory Reagent, ≥95%, Honeywell™
Codice prodotto. 15631860 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
190 L, Metal Drum
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
190 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Stainless Steel Can
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Laboratory Reagent,≥95%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Hexane
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Densità 0.659g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 69°C
Quantità 190 L
Limite di esplosione 0.077
Punto d'infiammabilità −26°C (−14.8°F)
Punto di combustione 453°F
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.375(lit.)
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Pressione del vapore 132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C), 5.2psi (37.7°C)
Numero UN UN1208
Beilstein 1730733
Peso formulazione 86.18g/mol
Percent Purity ≥95%
Grado Laboratory Reagent
Titolo del prodotto
Hexane, Laboratory Reagent, ≥95%, Honeywell™ >