Learn More
Hexamethyldisilane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Hexamethyldisilane acts as a silylating reagent for allylic acetates, aryl halides and diketones. It is a source material for vapor deposition during silicon carbide growth. It is also used in electronic and semiconducter industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Hexamethyldisilane acts as a silylating reagent for allylic acetates, aryl halides and diketones. It is a source material for vapor deposition during silicon carbide growth. It is also used in electronic and semiconducter industries.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in alcohol, ether and acetone.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents, acids and bases.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 112°C to 113°C |
Materiale o nome chimico | Hexamethyldisilane |
Punto di fusione | 12°C to 13°C |
Quantità | 25 g |
Numero UN | UN1993 |
Beilstein | 1633463 |
Punto d'infiammabilità | −1°C (30°F) |
Informazioni di solubilità | Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether and acetone. |
Peso formulazione | 146.38 |
Percent Purity | ≥98% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.