Learn More
Hexaketocyclohexane octahydrate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hexaketocyclohexane octahydrate |
Nota nome | 97% |
Punto di fusione | 90.0°C to 93.0°C |
Colore | Beige to Brown-Gray |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Quantità | 1 g |
Beilstein | 07, 907 |
Peso formulazione | 312.17 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hexaketocyclohexane octahydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H332-Nocivo se inalato.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.