Learn More
Heathrow Scientific™ Hexagonal Weighing Boats
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Form spout by bending corner points together. Heathrow Scientific™ Hexagonal Weighing Boats include a wide, flat bottom to prevent tipping and spillage.
34.85€ - 6655.00€
Specifica
Forma del fondo Flat
Monouso Single-use
Materiale Polystyrene
Forma Hexagonal
Tipo Weighing Boat
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12357499
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Heathrow Scientific™
HS14251A
Small; 38 x 25 x 9 mm
34.85€
pezzi 500
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12367499
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Heathrow Scientific™
HS14251C
Large; 102 x 76 x 22 mm
6655.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 04-06-2025
Aggiungi al carrello
12377499
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Heathrow Scientific™
HS14251D
X-Large; 127 x 89 x 31 mm
105.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 09-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Bend flexible boats at points to form pour spouts
  • Flat bottoms and sloping sides provide accurate transfer
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • Can be used with microwave moisture analyzers
  • Antistatic
  • FDA/food-grade compliant
  • Pack of 500
  • Disposable
Specifica
Specifica
Flat
Polystyrene
Weighing Boat
Single-use
Hexagonal