Learn More
Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10733581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
CAS: 16940-81-1 | HF6P
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 16940-81-1, 7664-38-2, 7664-39-3, 13537-32-1, 13779-41-4, 7732-18-5
Formula molecolare HF6P
Numero MDL MFCD00011350
Sinonimo Hydrogen hexafluorophosphate
Specifica
Materiale o nome chimico Hexafluorophosphoric acid
Colore Colorless
Nota nome 60 wt% Solution in Water
Formula lineare HPF6
Composizione contains the following products of hydrolysis: HPO2F2, H2PO3F, H3PO4 and HF. the presence of these hydrolysis products may rise the strength to over 70%
Fieser 01,42; 02,402
Densità 1.7500g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolyzes slowly.
Peso formulazione 145.97
Percent Purity ≥60% (PF6-content)
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.75
Quantità 25 g
Forma fisica Fuming Solution
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.