Learn More
Hexadecyltrimethylammonium Bromide, 99+%
CAS: 57-09-0 | C19H42BrN | 364.46 g/mol
Marca: Thermo Scientific Acros 227160101
1696.38 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità | 10 kg |
---|---|
Imballaggio | Plastic drum |
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
Identificatori chimici
57-09-0 | |
364.46 | |
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:3567 |
C19H42BrN | |
MFCD00011772 | |
5974 | |
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
Specifica
Hexadecyltrimethylammonium bromide | |
57-09-0 | |
230.0°C | |
10 kg | |
Authentic | |
99+% | |
CH3(CH2)15N(CH3)3Br | |
04, IV, 819 | |
15, 2024 | |
Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol (>200g/L at 20 °C), ethanol, insoluble in benzene, diethyl ether, chloroform, sparingly soluble in acetone | |
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C | |
364.46 | |
CHEBI:3567 | |
≥99% |
White | |
Crystalline Powder | |
>230°C | |
244°C | |
Plastic drum | |
C19H42BrN | |
MFCD00011772 | |
15,77 | |
Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, CTABr | |
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M | |
hexadecyl(trimethyl)azanium;bromide | |
5974 | |
364.45 |
Sicurezza e movimentazione
- Hexadecyltrimethylammonium bromide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.