Learn More
Hexadecyltrimethylammonium Bromide, 99+%
CAS: 57-09-0 | C19H42BrN | 364.46 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Acros 227160250
22.96 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 25 g
Imballaggio Plastic Bottle
Codice prodotto. 10246520
  • 23.10€ / 25g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
57-09-0
364.46
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:3567
C19H42BrN
MFCD00011772
5974
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifica
Hexadecyltrimethylammonium Bromide
57-09-0
230.0°C
25 g
Authentic
99+%
CH3(CH2)15N(CH3)3Br
04, IV, 819
15, 2024
Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol (>200g/L at 20 °C), ethanol, insoluble in benzene, diethyl ether, chloroform, sparingly soluble in acetone
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
364.46
CHEBI:3567
≥99%
White
Crystalline Powder
>230°C
244°C
Plastic Bottle
C19H42BrN
MFCD00011772
15,77
Cetrimonium Bromide, Cetyltrimethylammonium Bromide, CTABr
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
hexadecyltrimethylazanium bromide
5974
364.45
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Hexadecyltrimethylammonium bromide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions