Learn More
Hexaammineruthenium(III) chloride, 98%
Codice prodotto. p-3735332 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Unit Size:
1g
250mg
5g
CAS: 14282-91-8 | Cl3H18N6Ru | 309.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14282-91-8
Formula molecolare Cl3H18N6Ru
Molecular Weight (g/mol) 309.61
Numero MDL MFCD00011478
InChI Key GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo hexaammineruthenium iii chloride, hexaammineruthenium trichloride, hexaamminetrichlororuthenium, hexaammineruthenium trichloride, hydrate, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, hydrate, ruthenium 3+ chloride ammoniate 1:3:6, hexaammineruthenium iii trichloride, ruthenium 3+ ion hexaamine trichloride, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride
PubChem CID 159731
SMILES N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Specifications
Materiale o nome chimico Hexaammineruthenium(III) chloride
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 250 mg
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name azane;ruthenium(3+);trichloride
Peso formulazione 309.61
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Product Identifier
  • Hexaammineruthenium(III) chloride
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement