Learn More
Heptanoyl chloride, 99%
Codice prodotto. p-140520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 2528-61-2 | C7H13ClO | 148.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2528-61-2
Formula molecolare C7H13ClO
Molecular Weight (g/mol) 148.63
Numero MDL MFCD00000763
InChI Key UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo enanthyl chloride, n-heptanoyl chloride, enanthic chloride, oenanthic chloride, heptanoic acid chloride, heptanoylchloride, enanthylchloride, enanthoyl chloride, c6h13cocl, heptanoyl chloride
PubChem CID 17313
IUPAC Name heptanoyl chloride
SMILES CCCCCCC(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Heptanoyl chloride
Nota nome 99%
Punto di fusione -84°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 173°C
Punto d'infiammabilità 68°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)5COCl
Indice di rifrazione 1.4295 to 1.4315
Quantità 25 g
Beilstein 02, 340
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: slightly soluble in carbontetrachloride,soluble in ethylether,ligroin
Peso formulazione 148.63
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Heptanoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Heptanoyl chloride