Learn More
Heptane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Descrizione
- Per HPLC e sintesi organica
- Solventi multiuso a elevata purezza
- Elevata coerenza da lotto a lotto
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Heptane |
Punto di fusione | -91°C |
Nota nome | for HPLC |
Densità | 0.684g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 98°C |
Quantità | 100 mL |
Note sul grado di purezza | filtration through 0.2μm |
Indice di rifrazione | n20/D 1.387 |
Formula lineare | CH3(CH2)5CH3 |
Pressione del vapore | 83mmHg (37.7°C) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Heptane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Heptane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™ >